Imprimer
4-Bromo-2-nitroanisole 97%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 4-Bromo-1-methoxy-2-nitrobenzene
H64877.06 H64877.14 H64877.22
H64877.06EA 43.9 EUR
H64877.06 H64877.14 H64877.22
4-Bromo-2-nitroanisole 97%
4-Bromo-2-nitroanisole
Purity: 97% CAS No.: 33696-00-3 Molecular Formula: C7H6BrNO3 Formula Weight: 232.03 Storage Temperature: 2°C to 8°C Physical Form: Solid Melting Point: 85-100° Beilstein Reference: 2259903 MDL No.: MFCD00055529
Formule: C₇H₆BrNO₃
Point de fusion: 85…100 °C
Numéro MDL: MFCD00055529
Numéro CAS: 33696-00-3
EINECS: 251-642-5