5-Chloropicolinonitrile 96%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Purity: 96%
CAS No.: 89809-64-3
Molecular Formula: C6H3ClN2
Formula Weight: 138.55
Physical Form: Solid
Appearance: Off-white
Melting Point: 106-108°
Beilstein Reference: 113764
UN No.: UN3439
MDL No.: MFCD03788835
Formule:
C6H3ClN2 Point de fusion: 106…108 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD03788835 Numéro CAS: 89809-64-3 ADR: 6.1,III |