Dimethyl-4-chloropyridine-2,6-dicarboxylate 97%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Purity: 98%
CAS No.: 5371-70-0
Molecular Formula: owderlNO4
Formula Weight: 229.62
Physical Form: Solid
Appearance: Pale yellow
Melting Point: 139-144°
Beilstein Reference: 197075
MDL No.: MFCD02612781
Formule:
C₉H₈ClNO₄ Point de fusion: 139…144 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD02612781 Numéro CAS: 5371-70-0 |