Imprimer
4-(Trifluorométhyl)pipéridine 97%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
H64840.03 H64840.06
H64840.03EA 221 EUR
H64840.03 H64840.06
4-(Trifluorométhyl)pipéridine 97%
4-(Trifluorométhyl)pipéridine
Purity: 97% CAS No.: 657-36-3 Molecular Formula: C6H10F3N Formula Weight: 153.15 Physical Form: Liquid Appearance: Colourless MDL No.: MFCD00102068
Formule: C₆H₁₀F₃N
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00102068
Numéro CAS: 657-36-3