2-Aminopyridin-4-ol 98%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Synonyme(s):
2-Amino-4-hydroxypyridine
Purity: 98%
CAS No.: 33631-05-9
Molecular Formula: C5H6N2O
Formula Weight: 110.12
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Physical Form: Solid
Appearance: Pale yellow
Beilstein Reference: 385930
MDL No.: MFCD04114161
Formule:
C₅H₆N₂O |
Numéro MDL:
MFCD04114161 Numéro CAS: 33631-05-9 |