Acide 4-nitroanthranilique 97+%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Purity: 97+%
CAS No.: 619-17-0
Molecular Formula: C7H6N2O4
Formula Weight: 182.13
Physical Form: Solid
Melting Point: 257° lit.
Beilstein Reference: 785071
MDL No.: MFCD00007262
Formule:
C₇H₆N₂O₄ Point de fusion: 257 °C (lit.) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00007262 Numéro CAS: 619-17-0 EINECS: 210-583-5 |