8-Bromo-1-octène 97%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Purity: 97%
CAS No.: 2695-48-9
Molecular Formula: C8H15Br
Formula Weight: 191.11
Flash Point: 78°(172°F)
Physical Form: Liquid
Density: 1.139
Refractive Index: 1.4670
Appearance: Pale yelllow
Boiling Point: 92°/24mm
Beilstein Reference: 2234481
MDL No.: MFCD00000275
Formule:
C₈H₁₅Br Point d'ébullition: 92 °C (24 mmHg) Densité: 1,139 Point éclair: 78 °C (172 °F) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00000275 Numéro CAS: 2695-48-9 EINECS: 220-268-4 |