1-bromo-4-iodonaphthalene 98%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Purity: 98%
CAS No.: 63279-58-3
Molecular Formula: C10H6BrI
Formula Weight: 332.97
Physical Form: Solid
Sensitivity: Light Sensitive
Melting Point: 84-89°
Beilstein Reference: 2044950
MDL No.: MFCD01166242
Formule:
C₁₀H₆BrI Point de fusion: 84…89 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD01166242 Numéro CAS: 63279-58-3 |