(2-Methyl-3-nitrophenyl)acetic acid 96%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Purity: 96%
CAS No.: 23876-15-5
Molecular Formula: C9H9NO4
Formula Weight: 195.17
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Physical Form: Solid
Melting Point: 132-136°
Beilstein Reference: 2581973
MDL No.: MFCD07782132
Formule:
C₉H₉NO₄ Point de fusion: 132…136 °C |
Numéro MDL:
MFCD07782132 Numéro CAS: 23876-15-5 |