Imprimer
1-Bromo-5-fluoropentane 99%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
H64806.03 H64806.06
H64806.03EA 123 EUR
H64806.03 H64806.06
1-Bromo-5-fluoropentane 99%
1-Bromo-5-fluoropentane
Purity: 99% CAS No.: 407-97-6 Molecular Formula: C5H10BrF Formula Weight: 169.04 Physical Form: Liquid Density: 1.360 Refractive Index: 1.4406 Appearance: Colourless Boiling Point: 162° Beilstein Reference: 1697258 MDL No.: MFCD01709395
Formule: C₅H₁₀BrF
Point d'ébullition: 162 °C
Densité: 1,360
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01709395
Numéro CAS: 407-97-6