Imprimer
Pyrazine-2,5-dicarboxylic acid 95%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 2,5-Pyrazinedicarboxylic acid
H64795.03 H64795.06
H64795.03EA 105 EUR
H64795.03 H64795.06
Pyrazine-2,5-dicarboxylic acid 95%
Pyrazine-2,5-dicarboxylic acid
Purity: 95% CAS No.: 122-05-4 Molecular Formula: C6H4N2O4 Formula Weight: 168.11 Physical Form: Solid Melting Point: 255-260° lit. Beilstein Reference: 139985 MDL No.: MFCD01630902
Formule: C₆H₄N₂O₄
Point de fusion: 255…260 °C (lit.)                      
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01630902
Numéro CAS: 122-05-4