9-Bromo-10-phenylanthracene 98%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Purity: 98%
CAS No.: 23674-20-6
Molecular Formula: C20H13Br
Formula Weight: 333.23
Physical Form: Powder
Appearance: Pale yellow
Melting Point: 154-158°
Beilstein Reference: 2277064
MDL No.: MFCD00230983
Formule:
C₂₀H₁₃Br Point de fusion: 154…158 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00230983 Numéro CAS: 23674-20-6 |