3-Bromo-5-nitrobenzaldéhyde 97+%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Purity: 97+%
CAS No.: 355134-13-3
Molecular Formula: C7H4BrNO3
Formula Weight: 230.02
Physical Form: Powder
Appearance: Pale brown
Melting Point: 101-106°
Beilstein Reference: 3253229
MDL No.: MFCD00100097
Formule:
C₇H₄BrNO₃ Point de fusion: 101…106 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00100097 Numéro CAS: 355134-13-3 |