(2-Hydroxy-3-N,N,N-trimethylamino)propyl β-cyclodextrin chloride hydrate
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Melting Point: ca 280° dec.
MDL No.: MFCD00078139
Température de stockage:
Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00078139 EINECS: 231-493-2 |