4-Bromo-1-methyl-1H-pyrazole 98+%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Purity: 98+%
CAS No.: 15803-02-8
Molecular Formula: C4H5BrN2
Formula Weight: 161.00
Flash Point: 94°(201°F)
Physical Form: Liquid
Density: 1.558
Refractive Index: 1.5310
Appearance: Colourless to pale yellow
Boiling Point: 185-188°
Beilstein Reference: 108120
MDL No.: MFCD02179565
Formule:
C₄H₅BrN₂ Point d'ébullition: 185…188 °C Densité: 1,558 Point éclair: 94 °C (201 °F) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD02179565 Numéro CAS: 15803-02-8 |