3-Fluorophénéthylamine 97+%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Synonyme(s):
2-(3-Fluorophenyl)ethylamine
Purity: 97+%
CAS No.: 404-70-6
Molecular Formula: C8H10FN
Formula Weight: 139.17
Flash Point: 83°(181°F)
Physical Form: Liquid
Density: 1.066
Refractive Index: 1.5090
Boiling Point: 87°/15mm
Beilstein Reference: 3045789
UN No.: UN2735
MDL No.: MFCD00075376
Formule:
C₈H₁₀FN Poids moléculaire: 139.17 g/mol Point d'ébullition: 87 °C (15 mmHg) Densité: 1.066 Point éclair: 83 °C (181 °F) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00075376 Numéro CAS: 404-70-6 ADR: 8 II |