5-Bromo-6-chloronicotinate de méthyle 98%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Synonyme(s):
Methyl 5-bromo-6-chloronicotinate
Purity: 98%
CAS No.: 78686-77-8
Molecular Formula: C7H5BrClNO2
Formula Weight: 250.48
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Physical Form: Solid
Melting Point: 76-79°
Beilstein Reference: 4403950
MDL No.: MFCD03844855
Formule:
C₇H₅BrClNO₂ Point de fusion: 76…79 °C |
Numéro MDL:
MFCD03844855 Numéro CAS: 78686-77-8 |