2-Bromo-9,9-dimethylfluorene 98%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Purity: 98%
CAS No.: 28320-31-2
Molecular Formula: C15H13Br
Formula Weight: 273.17
Physical Form: Solid
Melting Point: 57-62°
Beilstein Reference: 2524870
MDL No.: MFCD09261272
Formule:
C₁₅H₁₃Br Point de fusion: 57…62 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD09261272 Numéro CAS: 28320-31-2 |