4-(Trifluoromethyl)-1H-imidazole 98%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Synonyme(s):
4-(Trifluoromethyl)imidazole
Purity: 98%
CAS No.: 33468-69-8
Molecular Formula: C4H3F3N2
Formula Weight: 136.08
Physical Form: Solid
Melting Point: 148-150°
MDL No.: MFCD08458860
Formule:
C₄H₃F₃N₂ Point de fusion: 148…150 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD08458860 Numéro CAS: 33468-69-8 |