Imprimer
4-(9-Carbazolyl)benzeneboronic acid 98%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 4-(9H-9-carbozale)phenylboronic acid, 4-(9H-Carbazol-9-yl)phenylboronic acid, (4-(9H-Carbazol-9-yl)phenyl)boronic acid, 4-(9H-Carbazol-9-yl)benzeneboronic acid
H64703.03 H64703.06
H64703.03EA 120 EUR
H64703.03 H64703.06
4-(9-Carbazolyl)benzeneboronic acid 98%
4-(9-Carbazolyl)benzeneboronic acid
Purity: 98% CAS No.: 419536-33-7 Molecular Formula: C18H14BNO2 Formula Weight: 287.13 Physical Form: Powder Appearance: Off-white Beilstein Reference: 10565612 MDL No.: MFCD13176534
Formule: C₁₈H₁₄BNO₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD13176534
Numéro CAS: 419536-33-7