Imprimer
3-Fluoro-4-nitrobenzoate de méthyle 97%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): Methyl 3-fluoro-4-nitrobenzoate, Methyl 3-fluoro-4-nitrobenzenecarboxylate, 3-Fluorobenzoic acid methyl ester
H64688.06 H64688.14
H64688.06EA 76.8 EUR
H64688.06 H64688.14
3-Fluoro-4-nitrobenzoate de méthyle 97%
3-Fluoro-4-nitrobenzoate de méthyle
Purity: 97% CAS No.: 185629-31-6 Molecular Formula: C8H6FNO4 Formula Weight: 199.14 Physical Form: Solid Beilstein Reference: 10657755 MDL No.: MFCD08444027
Formule: C₈H₆FNO₄
Poids moléculaire: 199.14 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD08444027
Numéro CAS: 185629-31-6