Imprimer
2-Amino-4-chloro-3-nitropyridine 95%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 4-Chloro-3-nitropyridin-2-amine
H64678.03 H64678.06
H64678.03EA 120 EUR
H64678.03 H64678.06
2-Amino-4-chloro-3-nitropyridine 95%
2-Amino-4-chloro-3-nitropyridine
Purity: 95% CAS No.: 6980-08-1 Molecular Formula: C5H4ClN3O2 Formula Weight: 173.56 Beilstein Reference: 391939 MDL No.: MFCD04116097
Formule: C₅H₄ClN₃O₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD04116097
Numéro CAS: 6980-08-1