5-Bromo-2-hydroxy-4-picoline 97%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Synonyme(s):
5-Bromo-2-hydroxy-4-methylpyridine
Purity: 97%
CAS No.: 164513-38-6
Molecular Formula: C6H6BrNO
Formula Weight: 188.02
Physical Form: Solid
Appearance: Off-white
Melting Point: 198-202°
Beilstein Reference: 6798531
MDL No.: MFCD03427664
Formule:
C₆H₆BrNO Point de fusion: 198…202 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD03427664 Numéro CAS: 164513-38-6 |