4-Bromo-1H-pyrazole 98+%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Purity: 98+%
CAS No.: 2075-45-8
Molecular Formula: C3H3BrN2
Formula Weight: 146.97
Physical Form: Solid
Melting Point: 93-96° lit.
Boiling Point: 250-260° lit.
Beilstein Reference: 106510
MDL No.: MFCD00075602
Formule:
C₃H₃BrN₂ Point d'ébullition: 250…260 °C (lit.) Point de fusion: 93…96 °C (lit.) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00075602 Numéro CAS: 2075-45-8 |