2-Bromo-6-hydrazinylpyridine 98%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Synonyme(s):
2-Bromo-6-hydrazinopyridine
Purity: 98%
CAS No.: 26944-71-8
Molecular Formula: C5H6BrN3
Formula Weight: 188.03
Physical Form: Solid
Appearance: Pale brown
Melting Point: 117-118°
Beilstein Reference: 386966
UN No.: UN2811
MDL No.: MFCD09743754
Formule:
C₅H₆BrN₃ Poids moléculaire: 188.028 g/mol Point de fusion: 117…118 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD09743754 Numéro CAS: 26944-71-8 ADR: 6.1 III |