2-Amino-6-chloro-3-nitropyridine 98%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Synonyme(s):
6-Chloro-3-nitro-2-pyridylamine
Purity: 98%
CAS No.: 27048-04-0
Molecular Formula: C5H4ClN3O2
Formula Weight: 173.56
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Physical Form: Crystalline
Appearance: Yellow
Melting Point: 192-196°
Beilstein Reference: 474607
UN No.: UN2811
MDL No.: MFCD00044350
Formule:
C₅H₄ClN₃O₂ Point de fusion: 192…196 °C |
Numéro MDL:
MFCD00044350 Numéro CAS: 27048-04-0 EINECS: 248-188-5 ADR: 6.1,III |