Imprimer
3-Fluoro-4-methoxypyridine 97%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
H64603.06 H64603.03
H64603.06EA 532 EUR
H64603.06 H64603.03
3-Fluoro-4-methoxypyridine 97%
3-Fluoro-4-methoxypyridine
Purity: 98% CAS No.: 1060805-03-9 Molecular Formula: C6H6FNO Formula Weight: 127.12 Physical Form: Solid Appearance: Off-white Beilstein Reference: 19561531 MDL No.: MFCD13185605
Formule: C₆H₆FNO
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD13185605
Numéro CAS: 1060805-03-9