5-Bromo-2,3-difluoropyridine 97%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Purity: 97%
CAS No.: 89402-44-8
Molecular Formula: C5H2BrF2N
Formula Weight: 193.98
Physical Form: Liquid
Appearance: Colourless to pale yellow
Beilstein Reference: 13412561
MDL No.: MFCD06659525
Formule:
C₅H₂BrF₂N Poids moléculaire: 193.98 g/mol Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD06659525 Numéro CAS: 89402-44-8 |