Imprimer
Methoxyacetic anhydride 95%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
H64541.14 H64541.22
H64541.14EA 161 EUR
H64541.14 H64541.22
Methoxyacetic anhydride 95%
Methoxyacetic anhydride
Purity: 95% CAS No.: 19500-95-9 Molecular Formula: C6H10O5 Formula Weight: 162.14 Physical Form: Liquid Sensitivity: Moisture Sensitive Appearance: Colourless Beilstein Reference: 1771552 UN No.: UN3265 MDL No.: MFCD11976032
Formule: C₆H₁₀O₅
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD11976032
Numéro CAS: 19500-95-9
EINECS: 243-114-8
ADR: 8,III