3-oxobutanenitrile 96%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Purity: 96%
CAS No.: 2469-99-0
Molecular Formula: C4H5NO
Formula Weight: 83.09
Physical Form: Liquid
Refractive Index: 1.4285
Appearance: Colourless to pale yellow
Boiling Point: 92-94°/10mm
Beilstein Reference: 1633584
UN No.: UN3276
MDL No.: MFCD05861381
Formule:
C₄H₅NO Point d'ébullition: 92…94 °C (10 mmHg) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD05861381 Numéro CAS: 2469-99-0 EINECS: 219-590-8 ADR: 6.1,III |