9,9'-Spirobi[9H-fluorene]-2-boronic acid 98%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Purity: 98%
CAS No.: 236389-21-2
Molecular Formula: C25H17BO2
Formula Weight: 360.22
Physical Form: Powder
Appearance: Off-white
Beilstein Reference: 10478712
MDL No.: MFCD13248568
Formule:
C₂₅H₁₇BO₂ Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD13248568 Numéro CAS: 236389-21-2 |