2,4-Dichloro-6-nitrophénol 98+%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Purity: 98+%
CAS No.: 609-89-2
Molecular Formula: C6H3Cl2NO3
Formula Weight: 207.99
Physical Form: Powder
Appearance: Yellow
Melting Point: 118-120°
Beilstein Reference: 2050081
UN No.: UN2811
MDL No.: MFCD00007101
Formule:
C₆H₃Cl₂NO₃ Point de fusion: 118…120 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00007101 Numéro CAS: 609-89-2 EINECS: 210-202-2 ADR: 6.1,III |