Imprimer
N-(4-Oxocyclohexyl)acetamide 98%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 4-Acetamidocyclohexanone
H64511.06 H64511.14 H64511.22
H64511.06EA 33.3 EUR
H64511.06 H64511.14 H64511.22
N-(4-Oxocyclohexyl)acetamide 98%
N-(4-Oxocyclohexyl)acetamide
Purity: 98% CAS No.: 27514-08-5 Molecular Formula: C8H13NO2 Formula Weight: 155.20 Physical Form: Solid Appearance: Off-white Melting Point: 136-140° Beilstein Reference: 2803083 MDL No.: MFCD03703462
Formule: C₈H₁₃NO₂
Poids moléculaire: 155.20 g/mol
Point de fusion: 136…140 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03703462
Numéro CAS: 27514-08-5