Imprimer
2,6-Diméthylbenzaldéhyde 97%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): 2-Formyl-m-xylene
H64503.06 H64503.14
H64503.06EA 67.4 EUR
H64503.06 H64503.14
2,6-Diméthylbenzaldéhyde 97%
2,6-Diméthylbenzaldéhyde
Purity: 97% CAS No.: 1123-56-4 Molecular Formula: C9H10O Formula Weight: 134.18 Flash Point: 96°(205°F) Physical Form: Solid Refractive Index: 1.5480 Sensitivity: Air Sensitive Appearance: White to yellow Melting Point: 27-30° lit. Boiling Point: 230° lit. Beilstein Reference: 907019 MDL No.: MFCD00128003
Formule: C₉H₁₀O
Point d'ébullition: 230 °C (lit.)                      
Point de fusion: 27…30 °C (lit.)                      
Point éclair: 96 °C (205 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00128003
Numéro CAS: 1123-56-4