N,N'-Di-1-naphthyl-N,N'-diphenylbenzidine 98%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Purity: 98%
CAS No.: 123847-85-8
Molecular Formula: C44H32N2
Formula Weight: 588.75
Physical Form: Powder
Appearance: Pale yellow
Melting Point: 279-283°
Beilstein Reference: 8022378
MDL No.: MFCD03093246
Formule:
C₄₄H₃₂N₂ Point de fusion: 279…283 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD03093246 Numéro CAS: 123847-85-8 |