Acide 5-nitro-2-pyridinecarboxylique 97+%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Synonyme(s):
5-Nitro-2-pyridinecarboxylic acid, 5-Nitropyridine-2-carboxylic acid, 5-Nitropicolinic acid
Purity: 97+%
CAS No.: 30651-24-2
Molecular Formula: C6H4N2O4
Formula Weight: 168.11
Physical Form: Solid
Melting Point: 208-212°
Beilstein Reference: 139209
MDL No.: MFCD04114182
Formule:
C₆H₄N₂O₄ Point de fusion: 208…212 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD04114182 Numéro CAS: 30651-24-2 |