3-Méthoxyphénéthylamine 97+%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Purity: 97+%
CAS No.: 2039-67-0
Molecular Formula: C9H13NO
Formula Weight: 151.21
Flash Point:
Formule:
C₉H₁₃NO Point d'ébullition: 118…118 °C (6 mmHg) Densité: 1,038 Point éclair: >110 °C (230 °F) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00008187 Numéro CAS: 2039-67-0 EINECS: 218-017-9 ADR: 8,III |