Imprimer
2-[2-(Trifluoromethyl)phenyl]ethylamine 95%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
H64492.03 H64492.06 H64492.14
H64492.03EA 64.6 EUR
H64492.03 H64492.06 H64492.14
2-[2-(Trifluoromethyl)phenyl]ethylamine 95%
2-[2-(Trifluoromethyl)phenyl]ethylamine
Purity: 95% CAS No.: 774-18-5 Molecular Formula: C9H10F3N Formula Weight: 189.18 Physical Form: Liquid Appearance: Pale yellow Beilstein Reference: 7202211 UN No.: UN2735 MDL No.: MFCD00128232
Formule: C₉H₁₀F₃N
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00128232
Numéro CAS: 774-18-5
EINECS: 212-262-5
ADR: 8,III