Imprimer
5-(Trifluoromethyl)picolinonitrile 98%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 2-Cyano-5-(trifluoromethyl)pyridine
H64486.03 H64486.06
H64486.03EA 44.3 EUR
H64486.03 H64486.06
5-(Trifluoromethyl)picolinonitrile 98%
5-(Trifluoromethyl)picolinonitrile
Purity: 98% CAS No.: 95727-86-9 Molecular Formula: C7H3F3N2 Formula Weight: 172.11 Physical Form: Solid Beilstein Reference: 13339826 UN No.: UN3439 MDL No.: MFCD01001119
Formule: C₇H₃F₃N₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01001119
Numéro CAS: 95727-86-9
ADR: 6.1,III