1,5-Naphthyridine 97+%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Purity: 97+%
CAS No.: 254-79-5
Molecular Formula: C8H6N2
Formula Weight: 130.15
Physical Form: Solid
Density: 1.25
Appearance: Off-white
Melting Point: 69-75°
Beilstein Reference: 109350
MDL No.: MFCD00039727
Formule:
C₈H₆N₂ Point de fusion: 69…75 °C Densité: 1,25 Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00039727 Numéro CAS: 254-79-5 |