3-Amino-2(1H)-pyridinone 98%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Synonyme(s):
3-Amino-2-hydroxypyridine, 3-Amino-2-pyridinol, 3-Amino-2-pyridinone
Purity: 98%
CAS No.: 33630-99-8
Molecular Formula: C5H6N2O
Formula Weight: 110.12
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Physical Form: Crystalline solid
Appearance: Brown
Beilstein Reference: 109849
MDL No.: MFCD03411556
Formule:
C₅H₆N₂O Poids moléculaire: 110.12 g/mol Température de stockage: Réfrigérateur |
Numéro MDL:
MFCD03411556 Numéro CAS: 33630-99-8 |