Imprimer
tert-Butyl (S)-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline-3-carboxylate hydrochloride 98%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
H64468.03 H64468.06
H64468.03EA 97.6 EUR
H64468.03 H64468.06
tert-Butyl (S)-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline-3-carboxylate hydrochloride 98%
tert-Butyl (S)-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline-3-carboxylate hydrochloride
Purity: 99% CAS No.: 77497-74-6 Molecular Formula: C14H19NO2.HCl Formula Weight: 269.77 Storage Temperature: 2°C to 8°C Physical Form: Solid Beilstein Reference: 5744730 MDL No.: MFCD04114841
Formule: C₁₄H₁₉NO₂
Numéro MDL: MFCD04114841
Numéro CAS: 77497-74-6