Imprimer
2-Isopropoxy-5-pyridineboronic acid 97%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): (6-Isopropoxypyridin-3-yl)boronic acid, 2-Isoproxypyridine-5-boronic acid
H64461.MD H64461.06
H64461.MDEA 60 EUR
H64461.MD H64461.06
2-Isopropoxy-5-pyridineboronic acid 97%
2-Isopropoxy-5-pyridineboronic acid
Purity: 97% CAS No.: 870521-30-5 Molecular Formula: C8H12BNO3 Formula Weight: 181.00 Physical Form: Solid MDL No.: MFCD07368870
Formule: C₈H₁₂BNO₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD07368870
Numéro CAS: 870521-30-5