1-Aminocyclobutanecarboxylic acid 95%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Synonyme(s):
1-Aminocyclobutane-1-carboxylic acid, 1-Amino-1-cyclobutanecarboxylic acid
Purity: 95%
CAS No.: 22264-50-2
Molecular Formula: C5H9NO2
Formula Weight: 115.13
Physical Form: Powder
Appearance: White
Melting Point: 261° dec.
Beilstein Reference: 2802253
MDL No.: MFCD00661068
Formule:
C₅H₉NO₂ Point de fusion: 261 °C (déc.) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00661068 Numéro CAS: 22264-50-2 |