2-Bromo-6-fluoro-4-methylpyridine 98%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Synonyme(s):
2-Bromo-6-fluoro-4-picoline
Purity: 98%
CAS No.: 180608-37-1
Molecular Formula: C6H5BrFN
Formula Weight: 190.02
Physical Form: Liquid
Appearance: Colourless to pale yellow
Beilstein Reference: 13574124
MDL No.: MFCD09839269
Formule:
C₆H₅BrFN Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD09839269 Numéro CAS: 180608-37-1 |