2,3-Diméthylbenzaldéhyde 97%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Purity: 97%
CAS No.: 5779-93-1
Molecular Formula: C9H10O
Formula Weight: 134.18
Flash Point: 101°(214°F)
Physical Form: Liquid
Density: 1.029
Refractive Index: 1.5530
Appearance: Colourless to pale yellow
Boiling Point: 86-88°/10mm
Beilstein Reference: 2238677
MDL No.: MFCD00798004
Formule:
C₉H₁₀O Poids moléculaire: 134.18 g/mol Point d'ébullition: 86…88 °C (10 mmHg) Densité: 1.029 Point éclair: 101 °C (214 °F) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00798004 Numéro CAS: 5779-93-1 |