Imprimer
3,6-Dihydrothiopyran-4-boronic acid pinacol ester 98%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 3,6-Dihydro-4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-2H-thiopyran, 2-(3,6-Dihydro-2H-thiopyran-4-yl)-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane
H64416.MD H64416.03 H64416.06
H64416.MDEA 76.2 EUR
H64416.MD H64416.03 H64416.06
3,6-Dihydrothiopyran-4-boronic acid pinacol ester 98%
3,6-Dihydrothiopyran-4-boronic acid pinacol ester
Purity: 98% CAS No.: 862129-81-5 Molecular Formula: C11H19BO2S Formula Weight: 226.14 Physical Form: Solid Beilstein Reference: 11090000 MDL No.: MFCD10700154
Formule: C₁₁H₁₉BO₂S
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD10700154
Numéro CAS: 862129-81-5