Imprimer
2-[4-(Trifluoromethyl)phenyl]ethylamine 98%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): 2-(4-Trifluoromethylphenyl)ethylamine, 4-(Trifluoromethyl)phenethylamine
H64415.MD H64415.03 H64415.06
H64415.MDEA 42.6 EUR
H64415.MD H64415.03 H64415.06
2-[4-(Trifluoromethyl)phenyl]ethylamine 98%
2-[4-(Trifluoromethyl)phenyl]ethylamine
Purity: 98% CAS No.: 775-00-8 Molecular Formula: C9H10F3N Formula Weight: 189.18 Beilstein Reference: 2719818 UN No.: UN2735 MDL No.: MFCD01529875
Formule: C₉H₁₀F₃N
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01529875
Numéro CAS: 775-00-8
ADR: 8,III