4-Bromo-2,6-difluorobenzotrifluoride 98%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Synonyme(s):
5-Bromo-1,3-difluoro-2-(trifluoromethyl)benzene
Purity: 98%
CAS No.: 156243-64-0
Molecular Formula: C7H2BrF5
Formula Weight: 260.99
Physical Form: Liquid
Appearance: Colourless
Beilstein Reference: 13252396
MDL No.: MFCD01631616
Formule:
C₇H₂BrF₅ Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD01631616 Numéro CAS: 156243-64-0 |