4-Bromo-3-chloro-2-fluoropyridine 98%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Purity: 98%
CAS No.: 1017793-21-3
Molecular Formula: C5H2BrClFN
Formula Weight: 210.43
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Physical Form: Solid
MDL No.: MFCD11040607
Formule:
C₅H₂BrClFN |
Numéro MDL:
MFCD11040607 Numéro CAS: 1017793-21-3 |